Merck
686344
Sigma-Aldrich
4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaphospholan-2-ol
95%
別名:
2-Oxo-4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaphospholane, 4,4,5,5-Tetramethyl[1,3,2]-dioxaphospholan-2-oxide, HASPO-1, Phosphonic acid pinacol ester, Pinacol phosphonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H13O3P
CAS番号:
分子量:
164.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
99-106 °C
官能基
phosphine
SMILES記法
CC1(C)O[PH](=O)OC1(C)C
InChI
1S/C6H13O3P/c1-5(2)6(3,4)9-10(7)8-5/h10H,1-4H3
InChI Key
QPONEGYFSLRCLJ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • グリニャール試薬を用いた、パラジウム触媒によるトシル酸アリールの熊田クロスカップリング反応における前配位子
  • 可逆的連鎖移動重合の触媒
以下の反応物質です。
  • マルコフニコフ型付加反応の触媒としてのオキサパラダサイクルの合成
  • ヘッククロスカップリングの触媒としての、パラジウム(II)錯体の調製
  • a-ケトホスホン酸の不斉水素化のためのパラジウム触媒の調製
  • ロジウム触媒存在下での、アルケン、ジエン、およびエニンのヒドロホスホリル化
Air-stable preligand for Pd-catalyzed Kumada-type cross-couplings.[1]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
686344-VAR:
686344-BULK:
686344-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Lutz Ackermann et al.
Organic letters, 8(16), 3457-3460 (2006-07-28)
[reaction: see text] Air-stable and easily accessible PinP(O)H enables highly efficient palladium-catalyzed Kumada cross-coupling reactions of aryl tosylates. The in situ generated catalyst proved applicable not only to electron-rich and electron-poor carbocyclic tosylates but also to heterocyclic tosylates, such as