Merck
685984
Sigma-Aldrich
水素化アルミニウムナトリウム
greener alternative
hydrogen-storage grade
別名:
ナトリウム テトラハイドロアクミネート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaAlH4
CAS番号:
分子量:
54.00
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
hydrogen-storage grade
アッセイ
93%
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: reductant
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[Na+].[AlH4-]
InChI
1S/Al.Na.4H/q-1;+1;;;;
InChI Key
MNYCIYRTKITUKR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Reaction kinetics of sodium aluminum hydrides may be improved by mechanical grinding or chemical modification.This may result in achieving reversible hydrogen storage at lower temperatures (80-140oC). It may behave as a reducing agent.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
アプリケーション
NaAlH4 may be used in the deoxygenative dimerization of carbonyls and alcohols and in hydroalumination of alkenes and alkynes.
Sodium aluminum hydride (NaAlH4) can be used as a hydrogen storage material with a hydrogen content of 5.6%. It can be doped with titanium (Ti) for further use in reversible hydrogen storage.
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B - Water-react 2
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
金属の水素化物
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
Jan Code
685984-VAR:
685984-BULK:
685984-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Development of catalytically enhanced sodium aluminum hydride as a hydrogen-storage material
Jensen CM and Gross KJ
Applied Physics. A, Materials Science & Processing, 72(2), 213-219 (2001)
Gugelchuk M, et al. et al.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2009)
Effect of graphite as a co-dopant on the dehydrogenation and hydrogenation kinetics of Ti-doped sodium aluminum hydride
Wang J, et al.
Journal of alloys and compounds, 395(1-2), 252-262 (2005)
Carbon nanostructures as catalyst for improving the hydrogen storage behavior of sodium aluminum hydride
Hudson MSL, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 37(3), 2750-2755 (2012)
X-ray absorption study of Ti-activated sodium aluminum hydride
Graetz J, et al.
Applied Physics Letters, 85(3), 500-502 (2004)
資料
Mechanochemical Effect of Severe Plastic Deformations: Metal Alloys, Hydrides and Molecular Solids
水素貯蔵のための金属材料の調製と加工に用いられるいくつかの実験手法を概説します。
関連コンテンツ
水素吸蔵合金、水素化物の他にアンモニア-ボラン錯体や金属有機構造体(MOF)など様々な水素吸蔵関連材料を取り扱っています。