Merck
685909
Sigma-Aldrich
1-Boc-4-(2-hydroxyethyl)piperazine
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H22N2O3
CAS番号:
分子量:
230.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
形状
solid
mp
38-42 °C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CCO)CC1
InChI
1S/C11H22N2O3/c1-11(2,3)16-10(15)13-6-4-12(5-7-13)8-9-14/h14H,4-9H2,1-3H3
InChI Key
VRXIOAYUQIITBU-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
685909-BULK:
685909-VAR:
685909-5G:
試験成績書(COA)