Merck
685631
Sigma-Aldrich
ジヨード(ビス(ジフェニルホスフィノ)エタン)コバルト(II)
別名:
[1,2-エタンジイルビス[ジフェニルホスフィン-Κ, P]]ジヨード-コバルト
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CoI2(P(C6H5)2C2H4P(C6H5)2)
CAS番号:
分子量:
711.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
powder
反応適合性
core: cobalt
reagent type: catalyst
mp
>300 °C
SMILES記法
I[Co]I.C(CP(c1ccccc1)c2ccccc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C26H24P2.Co.2HI/c1-5-13-23(14-6-1)27(24-15-7-2-8-16-24)21-22-28(25-17-9-3-10-18-25)26-19-11-4-12-20-26;;;/h1-20H,21-22H2;;2*1H/q;+2;;/p-2
InChI Key
FLTZQBPRANWICZ-UHFFFAOYSA-L
アプリケーション
2-ヨード安息香酸とアルデヒドの環化反応によるフタリド(イソベンドフラノン)の生成を触媒します。[1]
チオールとヨウ化アリールおよびヨウ化ヘテロアリールとの温和なカップリング用の触媒で、スルフィドを生成します[2]
以下の反応の触媒:
  • 還元的カップリング反応
  • 環化反応
  • 還元的 [3 + 2] 環化付加反応
  • アリール-硫黄結合形成
  • 二量化反応
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
685631-BULK:
685631-250MG:4548173923529
685631-VAR:
685631-1G:4548173923512
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hong-Tai Chang et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 13(15), 4356-4363 (2007-02-27)
Methyl 2-iodobenzoates 1 a-c undergo cyclization reactions with various aromatic aldehydes 2 a-m (RC6H4CHO: R=H 2 a, 4-CH3 2 b, 4-tBu 2 c, 4-OMe 2 d, 3-OMe 2 e, 4-Cl 2 f, 4-CF3 2 g, 4-CN 2 h, 4-Ph 2
Ying-Chieh Wong et al.
Organic letters, 8(24), 5613-5616 (2006-11-17)
A new cobalt-catalyzed coupling of aryl halides with thiophenols and alkanethiols is reported. A variety of aryl sulfides can be prepared in excellent yields under mild reaction conditions using 1-2 mol % of CoI2(dppe) and Zn. This new cobalt-catalyzed coupling