Merck
685569
Sigma-Aldrich
(11bS)-N,N-ジメチル-8,9,10,11,12,13,14,15-オクタヒドロジナフト[2,1-d:1′,2′-f][1,3,2]ジオキサホスフェピン-4-アミン
別名:
MonoPhos Ligand
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥20,150
¥20,150
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥20,150
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H26NO2P
CAS番号:
分子量:
367.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥20,150
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
品質水準
光学活性
[α]22/D 282.0°, c = 1 in chloroform
mp
86-94 °C
官能基
amine
SMILES記法
CN(C)P1Oc2ccc3CCCCc3c2-c4c(O1)ccc5CCCCc45
InChI
1S/C22H26NO2P/c1-23(2)26-24-19-13-11-15-7-3-5-9-17(15)21(19)22-18-10-6-4-8-16(18)12-14-20(22)25-26/h11-14H,3-10H2,1-2H3
InChI Key
OIZQADYWBXZQKE-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
(11bS)-N,N-dimethyl-8,9,10,11,12,13,14,15-octahydrodinaphtho[2,1-d:1′,2′-f][1,3,2]dioxaphosphepin-4-amine is a monodentate phosphoramidite (MonoPhos) chiral ligand that can be used:
  • In the Cu-catalyzed synthesis of chiral 3-(arylbut-1-yn-1-yl)silane derivatives by reacting N-tosylhydrazones with silyl-substituted alkynes via asymmetric insertion.[1]
  • In the Rh-catalyzed asymmetric hydrogenation of R-isopropylcinnamic acid derivative, a key intermediate of renin inhibitor aliskiren.[2]
  • In the Rh-catalyzed conjugate addition of arylboronic acids to lactones, enones, and nitroalkenes.[3]
法的情報
本製品は、DSM社とのライセンス契約に基づき、研究用として販売しています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
685569-BULK:
685569-100MG:
685569-500MG:
685569-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A mixed-ligand approach enables the asymmetric hydrogenation of an α-isopropylcinnamic acid en route to the renin inhibitor aliskiren
Boogers JAF, et al.
Organic Process Research & Development, 11(3), 585-591 (2007)
Asymmetric Copper-Catalyzed C (sp)-H Bond Insertion of Carbenoids Derived from N-Tosylhydrazones
Osako T, et al.
Synlett, 29(17), 2251-2256 (2018)
Rhodium-catalyzed asymmetric conjugate additions of boronic acids using monodentate phosphoramidite ligands
Boiteau J, et al.
Organic Letters, 5(5), 681-684 (2003)