Merck
684600
Sigma-Aldrich
9-アントラセンボロン酸
≥95.0%
別名:
9-アントラセニルボロン酸, 9-アントリルボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H11BO2
CAS番号:
分子量:
222.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95.0%
形状
solid
mp
203-250 °C
SMILES記法
OB(O)c1c2ccccc2cc3ccccc13
InChI
1S/C14H11BO2/c16-15(17)14-12-7-3-1-5-10(12)9-11-6-2-4-8-13(11)14/h1-9,16-17H
InChI Key
VHHDLIWHHXBLBK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
684600-250MG:
684600-BULK:
684600-1G:
684600-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Mohammadreza Shariatgorji et al.
Nature methods, 16(10), 1021-1028 (2019-09-25)
We present a mass spectrometry imaging (MSI) approach for the comprehensive mapping of neurotransmitter networks in specific brain regions. Our fluoromethylpyridinium-based reactive matrices facilitate the covalent charge-tagging of molecules containing phenolic hydroxyl and/or primary or secondary amine groups, including dopaminergic