Merck
683833
Sigma-Aldrich
2-Ethoxycarbonylphenylboronic acid
≥95%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥14,300
¥14,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥14,300
About This Item
化学式:
CH3CH2O2C(C6H4)B(OH)2
CAS番号:
分子量:
193.99
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥14,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥95%
フォーム
powder or crystals
mp
128-136 °C
官能基
ester
SMILES記法
CCOC(=O)c1ccccc1B(O)O
InChI
1S/C9H11BO4/c1-2-14-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10(12)13/h3-6,12-13H,2H2,1H3
InChI Key
QZKVVOXAEBCLPZ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の反応物質です。
  • 鈴木宮浦反応、クロスメタセシス、およびウィッティヒオレフィン化を介する、エンベリン誘導体の合成
  • キラルなジエン‐ロジウム錯体を触媒とする、ジメチルジアゾマロン酸の不斉シクロプロパン化
  • 選択的AMPA-およびカイニン酸受容体リガンドとしてのフェニルアラニンの調製
  • 同時冷却条件下で、マイクロ波アシスト、パラジウム触媒による樹脂担体ピラジノンのアリール化を介した、アリールピラジノンの調製
  • 無水条件下でのクロロ(トシルオキシ)キノリンとの鈴木宮浦クロスカップリングと、それに続くトシル基の求核脱保護による、(アリール)ヒドロキシキノリンの位置選択的調製
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
683833-5G:
683833-1G:
683833-BULK:
683833-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)