Merck
683515
Sigma-Aldrich
2-(Boc-aminomethyl)piperidine
97%
別名:
2,2,2-トリフルオロ-1-(ピペリジン-1-イル)エタノン, tert-Butyl 2-piperidinylmethylcarbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H22N2O2
CAS番号:
分子量:
214.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
93-97 °C
官能基
amine
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)NCC1CCCCN1
InChI
1S/C11H22N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-8-9-6-4-5-7-12-9/h9,12H,4-8H2,1-3H3,(H,13,14)
InChI Key
DIRUVVRMWMDZAE-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
683515-1G:
683515-BULK:
683515-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)