Merck
653896
Sigma-Aldrich
3-(Boc-アミノメチル)ピペリジン
95%
別名:
(3-ピペリジニルメチル)-カルバミン酸 1,1-ジメチルエチル エステル, (ピペリジン-3-イルメチル)カルバミン酸tert-ブチルエステル, tert-ブチル (ピペリジン-3-イルメチル)カルバマート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C5H10NCH2NHCO2C4H9
CAS番号:
分子量:
214.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
形状
solid
mp
60-70 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)NCC1CCCNC1
InChI
1S/C11H22N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-8-9-5-4-6-12-7-9/h9,12H,4-8H2,1-3H3,(H,13,14)
InChI Key
KHPQHXGYYXYTDN-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の反応物質です。
  • 9-置換フェナントレンベースのチロホリンアナログの調製
  • 酵素的アシル化
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
653896-BULK:
653896-10G:
653896-1G:
653896-VAR:
試験成績書(COA)