Merck
683418
Sigma-Aldrich
Lithium dibutyl(isopropyl)magnesate
0.7 M in diethyl ether/hexanes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H25LiMg
CAS番号:
分子量:
188.56
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
liquid
反応適合性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
0.7 M in diethyl ether/hexanes
密度
0.708 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Li+].CCCC[Mg-](CCCC)C(C)C
InChI
1S/2C4H9.C3H7.Li.Mg/c2*1-3-4-2;1-3-2;;/h2*1,3-4H2,2H3;3H,1-2H3;;/q;;;+1;-1
InChI Key
NRIMXEIECWMTKG-UHFFFAOYSA-N
詳細
Haziness is due to slow hydrolysis of product. Does not effect use.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
683418-50ML:4548173297477
683418-VAR:
683418-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)