Merck
683353
Sigma-Aldrich
ビス(2-メチルアリル)(1,5-シクロオクタジエン)ルテニウム(II)
greener alternative
別名:
(1,5-シクロオクタジエン)ビス(2-メチルアリル)ルテニウム, Ru(Me-アリル)2(COD), ビス(2-メタリル)(1,5-シクロオクタジエン)ルテニウム, ルテニウム(II)ビス(2-メチルアリル) 1,5-シクロオクタジエン錯体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ru(methylallyl)2(COD)
CAS番号:
分子量:
319.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
powder
反応適合性
core: ruthenium
reagent type: catalyst
環境により配慮した代替製品の特徴
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
81.7-82.4 °C (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
−20°C
SMILES記法
C1CC=CCCC=C1.CC(=C)C[Ru]CC(C)=C
InChI
1S/C8H12.2C4H7.Ru/c1-2-4-6-8-7-5-3-1;2*1-4(2)3;/h1-2,7-8H,3-6H2;2*1-2H2,3H3;/b2-1-,8-7-;;;
InChI Key
GRYFGFSAXGLJLN-PHFPKPIQSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーン・ケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、触媒効率を向上させた製品です。詳細はこちらをご覧ください。
法的情報
Umicore社製
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Water-react 3
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
Jan Code
683353-2G:
683353-500MG:
683353-VAR:
683353-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tuğçe Ayvalı et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 46(43), 15070-15079 (2017-10-27)
The choice of suitable organometallic precursors, [Re
資料
Precatalysts for asymmetric catalysis offer batch-to-batch consistency in a range of catalytic reactions, supporting diverse research needs.