Merck
682713
Sigma-Aldrich
3-ニトロフェニルボロン酸L-酒石酸エステル 溶液
1.0 M in THF
別名:
2-(3-Nitrophenyl)-1,3,2-dioxaborolane-4R,5R-dicarboxylic acid, L-TarB-NO2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H8BNO8
CAS番号:
分子量:
280.98
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
フォーム
liquid
光学活性
[α]22/D +9.0°, neat
濃度
1.0 M in THF
屈折率
n20/D 1.4508
密度
1.0525 g/mL at 25 °C
SMILES記法
OC(=O)[C@@H]1OB(O[C@H]1C(O)=O)c2cccc(c2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H8BNO8/c13-9(14)7-8(10(15)16)20-11(19-7)5-2-1-3-6(4-5)12(17)18/h1-4,7-8H,(H,13,14)(H,15,16)/t7-,8-/m1/s1
InChI Key
DKYPDMHYDHHGRL-HTQZYQBOSA-N
アプリケーション
In conjunction with NaBH4, this Lewis acid reduces prochiral alkyl aryl ketones with excellent enantioselectivity.[1][2]
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-0.0 °F
引火点(℃)
-17.78 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
682713-BULK:
682713-25ML:4548173286136
682713-5ML:4548173286129
682713-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kim, J.; Singaram, B.
Tetrahedron Letters, 47, 3901-3901 (2006)
Kim, J. et al.
Organic Process Research & Development, 10, 949-949 (2006)