スキップする
B3650
ベタインアルデヒドクロリド
synthetic (organic), ≥99% (TLC), Choline metabolite, powder
別名:
(ホルミルメチル)トリメチルアンモニウムクロリド
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
2 mg
在庫from市川市大町368
¥11,800
10 mg
在庫from市川市大町368
¥26,900
100 mg
カートの在庫状況を確認する
¥205,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C5H12ClNO
CAS番号:
分子量:
137.61
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
¥11,800
在庫詳細
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
ベタインアルデヒドクロリド,
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Cl-].C[N+](C)(C)CC=O
InChI
1S/C5H12NO.ClH/c1-6(2,3)4-5-7;/h5H,4H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
FSKVGWXINKZUKS-UHFFFAOYSA-M
Biochem/physiol Actions
ベタインアルデヒドは、コリンの酸化により生成されるベタインの生理学的中間体です。力学的な諸研究では、水溶液の場合、ベタインアルデヒドは主に(99%)ジオール(水和物)の形として存在することが示されています。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
A5626B6506B3501
assay
≥99% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥99%
assay
≥99%
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
B3650-VAR: + B3650-100MG: + B3650-BULK: + B3650-2MG: + B3650-10MG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)