Merck
682470
Sigma-Aldrich
2-アミノ-5-ブロモベンゼンスルホンアミド
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H7BrN2O2S
CAS番号:
分子量:
251.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
170-176 °C
官能基
bromo
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Nc1ccc(Br)cc1S(N)(=O)=O
InChI
1S/C6H7BrN2O2S/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)12(9,10)11/h1-3H,8H2,(H2,9,10,11)
InChI Key
BGILQOXCWMHWOM-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
682470-250MG:
682470-BULK:
682470-1G:
682470-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)