安全性情報
68240
Sigma-Aldrich
セチルアルコール-ステアリルアルコール混合物
別名:
Alcohol cetylis et stearylicus
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 G
¥21,600
¥21,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 G
¥21,600
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.22
¥21,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
認証
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
関連するカテゴリー
詳細
セテアリルアルコールは、セチルとステアリル脂肪アルコールを組み合わせたものです。水性および非水性のいずれの溶液中でも、乳化安定剤、フォーム安定剤、不透明化剤および増粘成分として作用します。[1][2]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
68240-VAR-F:
68240-500G-F:
68240-BULK-F:
68240-1KG-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Transdermal delivery of Nigella sativa oil for topical application in 1-chloro-2, 4-dinitrobenzene-induced atopic dermatitis in rats
Chawla R and Chauhan A
Journal of PharmaSciTech, 6, 51-59 (2016)
Simple and rapid analytical method for the simultaneous determination of cetrimonium chloride and alkyl alcohols in hair conditioners
Terol A, et al.
International Journal of Cosmetic Science, 32(1), 65-72 (2010)