Merck
682314
Sigma-Aldrich
(S)-N-Diphenylphosphino-N-methyl-[(R)-2-diphenylphosphino)ferrocenyl]ethylamine
別名:
(1S)-1-(Diphenylphosphino)-2-[(1S)-1-[(diphenylphosphino)methylamino]ethyl]ferrocene, Methyl-BoPhoz
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C37H35FeNP2
CAS番号:
分子量:
611.47
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
フォーム
solid
mp
104.1-109.2 °C
官能基
amine
phosphine
SMILES記法
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2P(c3ccccc3)c4ccccc4)N(C)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C32H30NP2.C5H5.Fe/c1-26(33(2)35(29-20-11-5-12-21-29)30-22-13-6-14-23-30)31-24-15-25-32(31)34(27-16-7-3-8-17-27)28-18-9-4-10-19-28;1-2-4-5-3-1;/h3-26H,1-2H3;1-5H;/t26-;;/m1../s1
InChI Key
ZIAZHUWEJYUGEO-FBHGDYMESA-N
アプリケーション
Methyl-BoPhoz can be used:
  • As an efficient ligand for asymmetric hydrogenation reactions.[1][2]
  • To synthesize a single enantiomer of cyclopropylalanine via hydrogenation reaction using rhodium catalyst.[2]
  • To prepare chiral phenylalanine derivatives from α-amido cinnamic acids (or esters) using rhodium catalyst.[3]
法的情報
本製品は、Johnson Matthey Catalystと共同で、研究用としてのみ販売しています。米国特許番号第6590115号および本特許より生じるいかなる特許にも適用されます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
682314-500MG:
682314-100MG:
682314-BULK:
682314-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Protecting-group-free synthesis of a dual CCK1/CCK2 receptor antagonist
Liu J, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 9(8), 2654-2660 (2011)
Enantioselective Access to Chiral Drugs by using Asymmetric Hydrogenation Catalyzed by Rh (P-OP) Complexes
Etayo P, et al.
Chemistry?A European Journal , 17(50), 13978-13982 (2011)
The preparation of enantiomerically pure cyclopropylalanine.
Boaz NW, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 14(22), 3575-3580 (2003)
資料
P-Phos ligand family enhances catalysis, featuring atropisomeric biaryl bisphosphine with unique structural elements.