Merck
682268
Sigma-Aldrich
L-Aspartic acid-13C4,15N,2,3,3-d3
98 atom % D, 99 atom % 13C, 98 atom % 15N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C4D3H415NO4
分子量:
141.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
98 atom % D
質量シフト
M+8
SMILES記法
[2H][13C]([2H])([13C](O)=O)[13C@]([2H])([15NH2])[13C](O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1/i1+1D2,2+1D,3+1,4+1,5+1
InChI Key
CKLJMWTZIZZHCS-ULNHBARWSA-N
WGK
WGK 1
Jan Code
682268-VAR:
682268-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)