Merck
682055
Sigma-Aldrich
1-Methyl-1H-pyrazol-5-ol
95%
別名:
5-Hydroxy-1-methylpyrazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H6N2O
CAS番号:
分子量:
98.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
mp
110-114 °C
SMILES記法
Cn1nccc1O
InChI
1S/C4H6N2O/c1-6-4(7)2-3-5-6/h2-3,7H,1H3
InChI Key
CMXOTACIOGGSNH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
682055-VAR:
682055-1G:
682055-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)