Merck
681857
Sigma-Aldrich
3-クロロベンゾイルアセトニトリル
97%
別名:
3-オキソ-3-(3-クロロフェニル)プロピオニトリル, 3-クロロ-β-オキソベンゼンプロパンニトリル, 3-クロロフェナシルシアニド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H6ClNO
CAS番号:
分子量:
179.60
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
79-83 °C
官能基
chloro
ketone
nitrile
SMILES記法
Clc1cccc(c1)C(=O)CC#N
InChI
1S/C9H6ClNO/c10-8-3-1-2-7(6-8)9(12)4-5-11/h1-3,6H,4H2
InChI Key
IUDFNNHFARLIPF-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
681857-1G:4548173272641
681857-VAR:
681857-BULK:
681857-5G:4548173272658
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)