Merck
681822
Sigma-Aldrich
4-Fluorobenzoylacetonitrile
97%
別名:
3-Oxo-3-(4-fluorophenyl)propionitrile, 4-Fluorophenacyl cyanide, 4-フルオロ-γ-オキソベンゼンプロパンニトリル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H6FNO
CAS番号:
分子量:
163.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
84-88 °C
官能基
fluoro
ketone
nitrile
SMILES記法
Fc1ccc(cc1)C(=O)CC#N
InChI
1S/C9H6FNO/c10-8-3-1-7(2-4-8)9(12)5-6-11/h1-4H,5H2
InChI Key
LOJBBLDAJBJVBZ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
681822-VAR:
681822-5G:4548173272610
681822-BULK:
681822-1G:4548173272603
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)