Merck
680567
Sigma-Aldrich
1-Benzyloxy-4-bromo-2-chlorobenzene
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H10BrClO
CAS番号:
分子量:
297.57
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
58-62 °C
SMILES記法
Clc1cc(Br)ccc1OCc2ccccc2
InChI
1S/C13H10BrClO/c14-11-6-7-13(12(15)8-11)16-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2
InChI Key
RUVDUIQMBVBZFS-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
680567-1G:
680567-BULK:
680567-VAR:
680567-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)