Merck
680168
Sigma-Aldrich
3-Fluoropiperidine hydrochloride 塩酸塩
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H10FN · HCl
CAS番号:
分子量:
139.60
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
204 °C (dec.) (lit.)
官能基
fluoro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[H].FC1CCCNC1
InChI
1S/C5H10FN.ClH/c6-5-2-1-3-7-4-5;/h5,7H,1-4H2;1H
InChI Key
RDJUBLSLAULIAT-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
680168-250MG:
680168-VAR:
680168-BULK:
680168-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)