Merck
680044
Sigma-Aldrich
6-クロロピリジン-2-カルボン酸
97%
別名:
6-クロロピコリン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H4ClNO2
CAS番号:
分子量:
157.55
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
185-190 °C
SMILES記法
OC(=O)c1cccc(Cl)n1
InChI
1S/C6H4ClNO2/c7-5-3-1-2-4(8-5)6(9)10/h1-3H,(H,9,10)
InChI Key
ZLKMOIHCHCMSFW-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
680044-BULK:
680044-5G:
680044-1G:
680044-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Charalambos Skoutelis et al.
Journal of hazardous materials, 321, 753-763 (2016-10-12)
2-Chloropyridine, an important precursor of the chemical industry is also a persistent water pollutant. The genotoxicity of photolytically treated 2-chloropyridine aqueous solution to human lymphocytes initially increases and fluctuates during treatment finally reaching the control values after prolonged treatment. Intermediate
[Determination of nitrapyrin and its metabolite 6-chloropicolinic acid in the environment].
Iu A Buniatian et al.
Gigiena i sanitariia, (4)(4), 52-53 (1983-04-01)
Analytical method for nitrapyrin and 6-chloropicolinic acid residues in strawberry fruit and soil.
Y Iwata et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 29(2), 235-239 (1981-03-01)