Merck
679356
Sigma-Aldrich
[3-(ジエチルアミノ)プロピル]トリメトキシシラン
deposition grade, ≥97%
別名:
N,N-ジエチル-3-(トリメトキシシリル)プロピルアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5)2N(CH2)3Si(OCH3)3
CAS番号:
分子量:
235.40
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
グレード
deposition grade
アッセイ
≥97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.423 (lit.)
bp
120 °C/20 mmHg (lit.)
密度
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCN(CC)CCC[Si](OC)(OC)OC
InChI
1S/C10H25NO3Si/c1-6-11(7-2)9-8-10-15(12-3,13-4)14-5/h6-10H2,1-5H3
InChI Key
ZLDHYRXZZNDOKU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
212.0 °F - closed cup
引火点(℃)
100 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
679356-VAR:
679356-50G:
679356-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Deposition Grade Silanes, fully characterized by chemical analysis and nuclear magnetic resonance (NMR) with greater than 98% purity, for Sol-Gel Processes.
ゾルーゲル法への利用に最適化された成膜グレードのシラン化合物製品をご紹介します。
Mesoporous materials, such as aerogels, offer advantages for practical hydrogen storage. They have large surface areas, open porosity, small pore sizes, and the ability to coat the surface with one or more compounds.
エアロゲル構造体の超低密度メソポーラス酸化物を水素貯蔵材料として用いた事例を紹介します。
すべて表示