Merck
679224
Sigma-Aldrich
ブチルトリクロロシラン
≥98%, deposition grade
別名:
Trichlorobutylsilane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3SiCl3
CAS番号:
分子量:
191.56
Beilstein:
1736032
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
deposition grade
アッセイ
≥98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.437 (lit.)
bp
149 °C (lit.)
密度
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCC[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C4H9Cl3Si/c1-2-3-4-8(5,6)7/h2-4H2,1H3
InChI Key
FQEKAFQSVPLXON-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
113.0 °F - closed cup
引火点(℃)
45 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
塩素化けい素化合物
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
Jan Code
679224-BULK:
679224-50G:
679224-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
ゾルーゲル法への利用に最適化された成膜グレードのシラン化合物製品をご紹介します。
Deposition Grade Silanes, fully characterized by chemical analysis and nuclear magnetic resonance (NMR) with greater than 98% purity, for Sol-Gel Processes.
シリコン系材料のゾルゲル法による合成について解説していただきました。
Reactive silicone chemistry: Focus on pure silicon production, polymerizations, and controlled stereochemistry reactions.
すべて表示