Merck
678899
Sigma-Aldrich
3-フルオロ-4-ヨードベンゾニトリル
97%
別名:
4-シアノ-2-フルオロヨードベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥7,830
¥7,830
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥7,830
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H3FIN
CAS番号:
分子量:
247.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥7,830
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
113-117 °C
官能基
fluoro
iodo
nitrile
SMILES記法
Fc1cc(ccc1I)C#N
InChI
1S/C7H3FIN/c8-6-3-5(4-10)1-2-7(6)9/h1-3H
InChI Key
NPKQMCCUPXZXFI-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
678899-VAR:
678899-1G:4548173272436
678899-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)