Merck
67877
Sigma-Aldrich
ブチルイミド酸エチル 塩酸塩
≥97.0% (AT)
別名:
ブタンイミド酸エチル 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH2C(NH)OCH2CH3 · HCl
CAS番号:
分子量:
151.63
Beilstein:
3679641
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥97.0% (AT)
mp
74-79 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.CCCC(=N)OCC
InChI
1S/C6H13NO.ClH/c1-3-5-6(7)8-4-2;/h7H,3-5H2,1-2H3;1H
InChI Key
YGBFFMMKLWVKGU-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
67877-BULK:
67877-VAR:
67877-INTR:
67877-100G:
試験成績書(COA)