安全性情報
678449
Sigma-Aldrich
4-[(4-Methyl-1-piperazinyl)methyl]benzylamine
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H21N3
CAS番号:
分子量:
219.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.547
密度
1.0154 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CN1CCN(CC1)Cc2ccc(CN)cc2
InChI
1S/C13H21N3/c1-15-6-8-16(9-7-15)11-13-4-2-12(10-14)3-5-13/h2-5H,6-11,14H2,1H3
InChI Key
HILINUGDTTXRNZ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
678449-BULK:
678449-500MG:
678449-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)