Merck
678414
Sigma-Aldrich
O-Allyl 2,2,2-trichloroacetimidate
96%
別名:
2, 2, 2-Trichloroacetimidic acid allyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H6Cl3NO
CAS番号:
分子量:
202.47
Beilstein:
1907084
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.489
bp
54-70 °C/7.5-11.25 mmHg
密度
1.333 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClC(Cl)(Cl)C(=N)OCC=C
InChI
1S/C5H6Cl3NO/c1-2-3-10-4(9)5(6,7)8/h2,9H,1,3H2
InChI Key
UJYZRNWTLPBNOR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Reagent used for the protection of an alcohol as its allyl ether in the presence of base sensitive functionality.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
165.0 °F - closed cup
引火点(℃)
73.9 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
678414-5G:
678414-VAR:
678414-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tetrahedron, 62, 73-73 (2006)
資料
Trichloroacetimidates are also commonly employed as alcohol alkylation reagents, particularly when existing functionality is not acid sensitive.