アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.478 (lit.)
bp
148-149 °C (lit.)
密度
1.425 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
ether
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COC(=N)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C3H4Cl3NO/c1-8-2(7)3(4,5)6/h7H,1H3
InChI Key
OGBINJLTBZWRRB-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
165.2 °F - closed cup
引火点(℃)
74 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
139661-25G:
139661-VAR:
139661-100G:
139661-BULK:
139661-5KG:
この製品を見ている人はこちらもチェック