Merck
678406
Sigma-Aldrich
ジャスモン酸メチル-酢酸メチル-2,2-d2(ラセミ体)
97 atom % D, 95% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13D2H18O3
CAS番号:
分子量:
226.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
97 atom % D
アッセイ
95% (CP)
bp
110 °C/0.2 mmHg
密度
1.039 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+2
SMILES記法
[2H]C([2H])(C1CCC(=O)C1C\C=C/CC)C(=O)OC
InChI
1S/C13H20O3/c1-3-4-5-6-11-10(7-8-12(11)14)9-13(15)16-2/h4-5,10-11H,3,6-9H2,1-2H3/b5-4-/i9D2
InChI Key
GEWDNTWNSAZUDX-GZSAMHGASA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F
引火点(℃)
113 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
678406-VAR:
678406-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)