Merck
678309
Sigma-Aldrich
パルミチン酸-16-13C,16,16,16-d3
98 atom % D, 99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CD3(CH2)14CO2H
CAS番号:
分子量:
260.44
MDL番号:
UNSPSCコード:
51113400
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 13C
98 atom % D
フォーム
solid
mp
61-64 °C
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H][13C]([2H])([2H])CCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i1+1D3
InChI Key
IPCSVZSSVZVIGE-KQORAOOSSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
678309-VAR:
678309-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)