certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to BP 844
traceable to Ph. Eur. A0350040
traceable to USP 1013046
APIファミリー
allopurinol
形状
powder
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 50 mg
mp
105-107 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOC(=O)c1c[nH]nc1N
InChI
1S/C6H9N3O2/c1-2-11-6(10)4-3-8-9-5(4)7/h3H,2H2,1H3,(H3,7,8,9)
InChI Key
YPXGHKWOJXQLQU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR2008-50MG:
PHR2008-50MG-PW:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.