Merck
677809
Sigma-Aldrich
4-(Morpholine-4-carbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
97%
別名:
4-(Morpholine)carboxamidophenylboronic acid, pinacol ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H24BNO4
CAS番号:
分子量:
317.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
187-193 °C
官能基
ether
SMILES記法
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(cc2)C(=O)N3CCOCC3
InChI
1S/C17H24BNO4/c1-16(2)17(3,4)23-18(22-16)14-7-5-13(6-8-14)15(20)19-9-11-21-12-10-19/h5-8H,9-12H2,1-4H3
InChI Key
ZOPBEWUNCNLYSD-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
677809-VAR:
677809-1G:
677809-BULK:
677809-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)