Merck
677396
Sigma-Aldrich
アルミン酸マグネシウム、スピネル
nanopowder, <50 nm particle size (BET)
別名:
アルミン酸マグネシウム
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥10,200
¥10,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥10,200
About This Item
化学式:
MgO·Al2O3
CAS番号:
分子量:
142.27
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥10,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
nanopowder
品質水準
反応適合性
reagent type: catalyst
core: magnesium
表面積
>30 m2/g
粒径
<50 nm (BET)
mp
2130 °C (lit.)
密度
3.64 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Mg++].[O-][Al]=O.[O-][Al]=O
InChI
1S/2Al.Mg.4O/q;;+2;;;2*-1
InChI Key
VPBIQXABTCDMAU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • 多結晶Magnesium Aluminate Spinel(MgAl2O4)の加工に関するレビュー:このレビューでは、多結晶magnesium aluminate spinelのさまざまな焼結技術、材料特性、機械加工性について、その光学的透明性と機械的特性に焦点を当てて議論しています(Z Shi et al., 2020)。
  • 非化学量論的Magnesium Aluminate Spinelの構造と組成が水吸着に及ぼす影響:この研究では、magnesium aluminate spinelの構造と組成がその水吸着能力にどのように影響するかを、異なるspinel組成のガスとの相互作用に焦点を当てて検討しています(Y Mordekovitz et al., 2020)。
  • 非化学量論的Magnesium Aluminate Spinelにおける秩序化の分光学的研究:この論文では、非化学量論的magnesium aluminate spinel内の秩序化と、その材料特性への影響について検討しています(V Erukhimovitch et al., 2015)。
  • スパークプラズマ焼結法で作製した透明多結晶Magnesium Aluminate Spinel:この研究では、放電プラズマ焼結法を用いた透明多結晶magnesium aluminate spinelの作製について示し、その機械的および光学的特性を解析しています(M Sokol et al., 2018)。
  • Magnesium Aluminate Spinelの形成および高密度化に及ぼすさまざまな添加剤の影響に関する比較研究:Magnesium aluminate spinelの形成および高密度化に及ぼすさまざまな添加剤の影響を検討し、このセラミック材料の合成と最適化に関する見識を提供しています(SK Mohan et al., 2016)。
法的情報
Engi-Mat Co.の製品
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
677396-5G:
677396-VAR:
677396-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Investigation of Lattice Constant, Sintering, and Properties of Nano Mg-Al Spinels
M.F. Zawrah
Materials Science & Engineering. A, Structural Materials : Properties, Microstructure and Processing, 382, 362-370 (2004)
Microstructural and Mechanical Properties of Nanocrystalline Spinel and Related Composites.
S. Bhaduri, S.B. Bhaduri
Ceramics International, 28, 153-158 (2002)
Sintering Behaviour of MgAl2O4 - A Prospective Anode Material
S. Angappan, L.J. Berchmans, C.O. Augustin
Materials Letters, 58, 2283-2289 (2004)
Tomohito Kameda et al.
Journal of environmental science and health. Part A, Toxic/hazardous substances & environmental engineering, 47(5), 711-717 (2012-03-16)
Mg-Al oxide obtained by calcination of NO(3)(-)-intercalated Mg-Al layered double hydroxide (NO(3)•Mg-Al LDH) was used to treat H(2)SO(4), acting as both a neutralizer of the acid and a fixative for SO(4)(2-). The fraction of SO(4)(2-) removed increased with time and
Toshiaki Yoshioka et al.
Chemosphere, 69(5), 832-835 (2007-06-26)
Magnesium-aluminum oxide (Mg-Al oxide) prepared by the thermal decomposition of a hydrotalcite-like compound was found to have potential for treating NaBF(4) wastewater. The Mg-Al oxide removed the BF(4)(-) and F(-) and H(3)BO(3) from the NaBF(4) solution. With increasing Mg-Al oxide