Merck
676012
Sigma-Aldrich
2-Bromo-6-fluorobenzonitrile
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H3BrFN
CAS番号:
分子量:
200.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
58-62 °C
SMILES記法
Fc1cccc(Br)c1C#N
InChI
1S/C7H3BrFN/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-3H
InChI Key
IELGUZKHALDFOO-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
676012-VAR:
676012-5G:4548173243238
676012-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)