Merck
675946
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2,2′,6,6′-Tetramethoxy-4,4′-bis[di(3,5-xylyl)phosphino]-3,3′-bipyridine
97%
別名:
(S)-Xylyl-P-Phos
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C46H50N2O4P2
CAS番号:
分子量:
756.85
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
158-162 °C
官能基
phosphine
SMILES記法
COc1cc(P(c2cc(C)cc(C)c2)c3cc(C)cc(C)c3)c(c(OC)n1)-c4c(OC)nc(OC)cc4P(c5cc(C)cc(C)c5)c6cc(C)cc(C)c6
InChI
1S/C46H50N2O4P2/c1-27-13-28(2)18-35(17-27)53(36-19-29(3)14-30(4)20-36)39-25-41(49-9)47-45(51-11)43(39)44-40(26-42(50-10)48-46(44)52-12)54(37-21-31(5)15-32(6)22-37)38-23-33(7)16-34(8)24-38/h13-26H,1-12H3
InChI Key
JRTHAKOHBMETRC-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Ligand employed in the asymmetic hydrogenation of ß-keto esters, 2-arylacrylates, aryl ketones , and other substrates.[1]
法的情報
本製品は、Johnson Matthey Catalystと共同で、研究用としてのみ販売しています。米国特許番号第5886182号および本特許より生じるいかなる特許にも適用されます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
675946-500MG:
675946-100MG:
675946-BULK:
675946-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jing Wu et al.
Accounts of chemical research, 39(10), 711-720 (2006-10-18)
This Account outlines our efforts in the design and synthesis of a family of highly effective atropisomeric dipyridylphosphine ligands (P-Phos and its variants) and in the development of their widespread applications in transition-metal-catalyzed asymmetric reactions including hydrogenation, hydrosilylation, and C-C
資料
P-Phos ligand family enhances catalysis, featuring atropisomeric biaryl bisphosphine with unique structural elements.