Merck
672718
Sigma-Aldrich
1-エチルピロリジン
97%
別名:
N-エチルピロリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 ML
¥9,710
¥9,710
出荷予定日2025年4月19日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 ML
¥9,710
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H13N
CAS番号:
分子量:
99.17
Beilstein:
102485
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥9,710
出荷予定日2025年4月19日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
96.5-103.5% (NT)
97%
SMILES記法
CCN1CCCC1
InChI
1S/C6H13N/c1-2-7-5-3-4-6-7/h2-6H2,1H3
InChI Key
ONQBOTKLCMXPOF-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-7.6 °F
引火点(℃)
-22 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
672718-5ML:
672718-VAR:
672718-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2