Merck
672424
Sigma-Aldrich
Boc-Phe(4-Br)-OH
≥98.0%
別名:
Boc-4-bromo-L-phenylalanine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H18BrNO4
CAS番号:
分子量:
344.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98.0%
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(Br)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C14H18BrNO4/c1-14(2,3)20-13(19)16-11(12(17)18)8-9-4-6-10(15)7-5-9/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H,16,19)(H,17,18)/t11-/m0/s1
InChI Key
ULNOXUAEIPUJMK-NSHDSACASA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
672424-VAR:
672424-1G:
672424-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)