Merck
671738
Sigma-Aldrich
1,3-Dimethylimidazolium methanesulfonate
for catalysis, ≥99.0% (HPLC/T)
別名:
MMIM CH3SO3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12N2O3S
CAS番号:
分子量:
192.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
グレード
for catalysis
アッセイ
≥99.0% (HPLC/T)
不純物
≤10 mg/kg halogenes
≤200 ppm water
SMILES記法
CS([O-])(=O)=O.Cn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C5H9N2.CH4O3S/c1-6-3-4-7(2)5-6;1-5(2,3)4/h3-5H,1-2H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI Key
CUCZSYMTPDSMEL-UHFFFAOYSA-M
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
671738-5G:
671738-50G:
671738-BULK:
671738-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chiheng Chu et al.
Environmental science & technology, 49(9), 5511-5519 (2015-04-02)
Photochemical transformations greatly affect the stability and fate of amino acids (AAs) in sunlit aquatic ecosystems. Whereas the direct phototransformation of dissolved AAs is well investigated, their indirect photolysis in the presence of chromophoric dissolved organic matter (CDOM) is poorly