スキップする
C8104
モノクロナール抗セラミド マウス宿主抗体
clone MID 15B4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Ceramide Antibody, Ceramide Antibody - Monoclonal Anti-Ceramide antibody produced in mouse
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
50 test
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥137,000
この商品について
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
MDL number:
Conjugate:
unconjugated
Clone:
MID 15B4, monoclonal
Application:
ELISA (i), IHC (f)
Citations:
25
¥137,000
在庫あり出荷可能詳細
​
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
MID 15B4, monoclonal
form
buffered aqueous solution
technique(s)
immunohistochemistry (frozen sections): suitable, indirect ELISA: 1:10
isotype
IgM
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
セラミドは、スフィンゴミエリン経路と呼ばれる新しい生化学的経路の内因性脂質成分です。セラミドは、ホルモン、サイトカインおよび抗原による細胞性刺激に反応して産生されます。セラミド合成は、スフィンゴシンのアシル化またはスフィンゴ脂質の加水分解によるサルベージ経路、またはジヒドロセラミド形成を介したde novo経路のいずれかにより媒介されます。構造的に、セラミドはアミド結合により脂肪酸に結合された長鎖アミノアルコールであるスフィンゴイド塩基を有しています。セラミドは、スフィンゴミエリナーゼによるスフィンゴミエリンの加水分解により生成されます。
Immunogen
セラミドのBSA結合体。
Application
マウスで産生されるモノクローナル抗セラミド抗体は以下の用途に使用されています。
  • 免疫組織化学
  • 電子顕微鏡検査法における免疫標識
  • 酵素結合免疫吸着アッセイ(ELISA)
  • イムノブロッティング
  • 免疫沈降
  • スフィンゴミエリン経路シグナル伝達およびタンパク質リン酸化の制御におけるセラミドの存在と役割を明らかにするためのプローブとして。
Biochem/physiol Actions
セラミドは、さまざまな細胞タイプにおける生物学的反応を媒介する役割を果たしているようにみえます。スフィンゴシンやスフィンゴシン-1-リン酸などのセラミド代謝物は、それ自体が強力な生物学的活性を有しています。セラミドは皮膚細胞の増殖と分化に直接関与し、皮膚障壁機能を調節します。セラミド系の類似体は抗腫瘍剤として使える可能性があり、腫瘍抑制因子脂質とされています。 セラミドの作用機序は、セリン/スレオニンタンパク質ホスファターゼの刺激によるタンパク質リン酸化の制御、プロリン指向性キナーゼおよびおそらく他の直接的および/または間接的な標的に関与しています。セラミドは、最終分化や細胞増殖、ならびにアポトーシス、細胞死および細胞周期停止への影響を媒介するよりも、細胞内メッセンジャーとして出現しています。セラミド作用と、他の生物活性脂質および系との相互関係は、その領域で活発に研究されています。
マウスモノクローナルクローンMID 15B4抗セラミド抗体は、遊離および結合セラミドを認識します。
Physical form
PBS溶液 (0.5M NaCl, 0.1%BSA, 0.09%アジ化ナトリウム含有)。
Preparation Note
セファクリルS-300樹脂を使用したゲルろ過で腹水から精製しています。
Analysis Note
抗体の特定は、ミオグロビンと共有結合したセラミドによりおこなっています。
Disclaimer
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
C7805M9942B8434
description
clone MID 15B4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
description
clone FH-7A, ascites fluid
description
clone HM-2, purified from hybridoma cell culture
description
clone BU-33, purified from hybridoma cell culture
clone
MID 15B4, monoclonal
clone
FH-7A, monoclonal
clone
HM-2, monoclonal
clone
BU-33, monoclonal
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified from hybridoma cell culture, purified immunoglobulin
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
製品選択ツール}で選択肢を絞り込んでください。
保管分類
10 - Combustible liquids
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
適用法令
C8104-VAR: + C8104-BULK: + C8104-50TST: + C8104-50TST-PW:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)