Merck
C1052
Sigma-Aldrich
セルロースアズール
cellulase substrate
別名:
Cellulose-azure
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.83
形状
powder
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Cellulose azureは、水溶性の反応色素とともに不溶性セロデキストリンです。
アプリケーション
Cellulose Azure(セルロースアズレ)は、セルラーゼ活性を明らかにするための基質として使用されています。また、これは真菌のリグノセルロース分解活性を測定するための改変Melin-Norkrans(MMN)培地中の栄養補助剤としても使用されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C1052-1G:
C1052-BULK:
C1052-25G:
C1052-VAR:
C1052-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Pulsed laser deposition and characterization of cellulase thin films
Cicco N, et al.
Applied Surface Science, 278, 223-225 (2013)
Quantification of cellulase activity using cellulose-azure
Lai TE, et al.
Talanta, 69(1), 68-72 (2006)
Novel root-fungus symbiosis in Ericaceae: sheathed ericoid mycorrhiza formed by a hitherto undescribed basidiomycete with affinities to Trechisporales
Vohnik M, et al.
Testing, 7(6), e39524-e39524 (2012)
Martin Vohník et al.
PloS one, 7(6), e39524-e39524 (2012-07-05)
Ericaceae (the heath family) are widely distributed calcifuges inhabiting soils with inherently poor nutrient status. Ericaceae overcome nutrient limitation through symbiosis with ericoid mycorrhizal (ErM) fungi that mobilize nutrients complexed in recalcitrant organic matter. At present, recognized ErM fungi include