Merck
670650
Sigma-Aldrich
(1R,2R)-trans-N-Boc-1,2-cyclohexanediamine
97%
別名:
(1R)-trans-N-Boc-1,2-diaminocyclohexane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H22N2O2
CAS番号:
分子量:
214.30
Beilstein:
7023564
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥96.5%
97%
フォーム
solid
光学活性
[α]/D -26±2°, c = 1 in chloroform
光学純度
ee: ≥99.0%
官能基
amine
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H]1CCCC[C@H]1N
InChI
1S/C11H22N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-9-7-5-4-6-8(9)12/h8-9H,4-7,12H2,1-3H3,(H,13,14)/t8-,9-/m1/s1
InChI Key
AKVIZYGPJIWKOS-RKDXNWHRSA-N
アプリケーション
(1R,2R)-trans-N-Boc-1,2-cyclohexanediamine can be used as:
  • An organocatalyst in the intramolecular desymmetrization of cyclohexanones to yield 2-azabicyclo[3.3.1]nonane.[1]
  • A starting material in the synthesis of a chiral nickel catalyst applicable for the Michael addition reaction of 1,3-dicarbonyl compounds to yield nitroalkenes.[2]
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
670650-BULK:
670650-VAR:
670650-1G:
670650-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Enantioselective Desymmetrization of Prochiral Cyclohexanones by Organocatalytic Intramolecular Michael Additions to α,β-Unsaturated Esters
Gammack Y, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 54(16), 4899-4903 (2015)
Robust and Recyclable Self-Supported Chiral Nickel Catalyst for the Enantioselective Michael Addition
Bissessar D, et al.
advanced synthesis and catalysis, 358(12), 1982-1988 (2016)
Robust and Recyclable Self-Supported Chiral Nickel Catalyst for the Enantioselective Michael Addition
Bissessar D, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 358(12), 1982-1988 (2016)