Merck
668737
Sigma-Aldrich
2,6-Difluoroaniline-13C6
99 atom % 13C, 98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C6H5NF2
CAS番号:
分子量:
135.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
98% (CP)
bp
51-52 °C/15 mmHg
密度
1.254 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+6
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N[13c]1[13c](F)[13cH][13cH][13cH][13c]1F
InChI
1S/C6H5F2N/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3H,9H2/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI Key
ODUZJBKKYBQIBX-IDEBNGHGSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
123.8 °F
引火点(℃)
51 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)