Merck
113808
Sigma-Aldrich
1,3-ジクロロベンゼン
98%
別名:
m-Dichlorobenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥6,560
500 G
¥15,700
¥6,560
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥6,560
500 G
¥15,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H4Cl2
CAS番号:
分子量:
147.00
Beilstein:
956618
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥6,560
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
蒸気圧
5 mmHg ( 38.8 °C)
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.546 (lit.)
bp
172-173 °C (lit.)
mp
−25-−22 °C (lit.)
溶解性
H2O: soluble 1.23 mg/L
alcohol: soluble
diethyl ether: soluble
密度
1.288 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
SMILES記法
Clc1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H
InChI Key
ZPQOPVIELGIULI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
1,3-ジクロロベンゼンを使用して、C60分子の垂直ナノワイヤに対する溶媒蒸気圧の影響を研究しました[1]。塩素化芳香族炭化水素である1,3-ジクロロベンゼンは、高度なフーリエ変換赤外分光法減衰全反射率(FTIR-ATR)センサー[2]を使用して、環境試料から検出できます。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
152.6 °F - closed cup
引火点(℃)
67.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
113808-BULK:
113808-500G:
113808-5G:
113808-VAR:
113808-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Rui Lu et al.
Scientific reports, 3, 2525-2525 (2013-08-29)
Chlorinated aliphatic hydrocarbons and chlorinated aromatic hydrocarbons (CHCs) are toxic and carcinogenic contaminants commonly found in environmental samples, and efficient online detection of these contaminants is still challenging at the present stage. Here, we report an advanced Fourier transform infrared
Carina Dettenrieder et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 19(17) (2019-08-24)
A portable sensor system for the simultaneous detection of multiple environmentally relevant volatile organic compounds (VOCs) in real seawater based on Fourier transform infrared fiber-optic evanescent wave spectroscopy (FT-IR-FEWS) was developed. A cylindrical silver halide (AgX) fiber with an ethylene/propylene
Jungah Kim et al.
ACS nano, 7(10), 9122-9128 (2013-09-11)
We report that C60 molecules are spontaneously crystallized into vertical nanowires by the solvent vapor annealing (SVA) process. C60 molecules have been known to be assembled into wire-like crystals by simply dropping and drying C60 solutions in m-xylene on a
D Mahadevan et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 79(5), 962-969 (2011-05-13)
The FT-IR and FT-Raman vibrational spectra of 1,3-dichlorobenzene (1,3-DCB) have been recorded using Bruker IFS 66 V Spectrometer in the range 4000-100 cm(-1). A detailed vibrational spectral analysis has been carried out and assignments of the observed fundamental bands have
Claudia Amorim et al.
Journal of hazardous materials, 211-212, 208-217 (2011-08-30)
Catalytic hydrodechlorination (HDC) is an effective means of detoxifying chlorinated waste. Involvement of spillover hydrogen is examined in gas phase dechlorination of chlorobenzene (CB) and 1,3-dichlorobenzene (1,3-DCB) over Pd and Ni. The catalytic action of single component Pd and Ni