Merck
668303
Sigma-Aldrich
4-(ピリジン-3-イル)ベンズアルデヒド
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H9NO
CAS番号:
分子量:
183.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
solid
mp
52-57 °C
官能基
aldehyde
SMILES記法
[H]C(=O)c1ccc(cc1)-c2cccnc2
InChI
1S/C12H9NO/c14-9-10-3-5-11(6-4-10)12-2-1-7-13-8-12/h1-9H
InChI Key
NXZUVHZZIZHEOP-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
668303-BULK:
668303-VAR:
668303-1G:
668303-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)