Merck
668265
Sigma-Aldrich
N-Boc-2-piperidineethanol
97%
別名:
1-tert-ブトキシカルボニル-2-ピペリジンエタノール, N-Boc-2-(2-ヒドロキシメチル)ピペリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H23NO3
CAS番号:
分子量:
229.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.472
bp
100-110 °C/0.3 mmHg
密度
1.032 g/mL at 25 °C
官能基
hydroxyl
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCCC1CCO
InChI
1S/C12H23NO3/c1-12(2,3)16-11(15)13-8-5-4-6-10(13)7-9-14/h10,14H,4-9H2,1-3H3
InChI Key
LTVQOFUGXMVESU-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
次の合成の反応物質です。
  • バソプレシン1b受容体アンタゴニスト
  • 抗HIV剤としてのCXCR4アンタゴニスト
  • 誘導性一酸化窒素合成酵素のクマリンベースの阻害剤
  • 選択的トロンビンインヒビター
以下の反応物質です。
  • アミノアルコール合成のためのN‐指向性ヒドロホウ素化反応
  • セダミンおよびアロセダミンのエナンチオ選択的合成
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F
引火点(℃)
> 110 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
668265-VAR:
668265-BULK:
668265-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)