Merck
668044
Sigma-Aldrich
9-Undecinsäure
90%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H18O2
CAS番号:
分子量:
182.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
90%
フォーム
solid
mp
56-60 °C
SMILES記法
CC#CCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C11H18O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13/h4-10H2,1H3,(H,12,13)
InChI Key
ZOYDMFOVPQMSPJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
668044-1G:
668044-VAR:
668044-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)