Merck
667579
Sigma-Aldrich
2-tert-Butyldimethylsiloxybut-3-yne
97%
別名:
tert-Butyl-dimethyl-(methyl-prop-2-ynloxy)silane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H20OSi
CAS番号:
分子量:
184.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.423
bp
40-42 °C/9 mbar
密度
0.812 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CC(O[Si](C)(C)C(C)(C)C)C#C
InChI
1S/C10H20OSi/c1-8-9(2)11-12(6,7)10(3,4)5/h1,9H,2-7H3
InChI Key
DYUHDPKTGYOFOJ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
102.2 °F
引火点(℃)
39 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
667579-1G:
667579-VAR:
667579-10G:
667579-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)