Merck
667226
Sigma-Aldrich
Chlorohydridotris (triphenylphosphine) ruthenium (II) toluene adduct
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HRuCl · 3(P(C6H5)3) ·C6H5CH3
CAS番号:
分子量:
1016.53
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
フォーム
solid
反応適合性
core: ruthenium
reagent type: catalyst
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[RuH].Cc1ccccc1.c2ccc(cc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4.c5ccc(cc5)P(c6ccccc6)c7ccccc7.c8ccc(cc8)P(c9ccccc9)c%10ccccc%10
InChI
1S/3C18H15P.C7H8.ClH.Ru.H/c3*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-7-5-3-2-4-6-7;;;/h3*1-15H;2-6H,1H3;1H;;/q;;;;;+1;/p-1
InChI Key
FPDVFAUPHLXLMN-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
次の合成の反応物質です。
  • ジチオレートで架橋されたルテニウム-ロジウムのヘテロ二金属ジヒドリド錯体
  • ルテニウムのアミド/ホスフィンはさみ型ヒドリド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
667226-250MG:
667226-1G:
667226-BULK:
667226-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)